Merck
362840
Sigma-Aldrich
Refill packing, for Labclear gas filters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
詳細
Contains enough Drierite/13X molecular sieves mixture for two 200 g or one 400 g refill of Labclear refillable gas filters.
法的情報
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362840-BULK:
362840-400ML:
362840-VAR:
362840-400ML-PW:
試験成績書(COA)