Merck
362689
Sigma-Aldrich
トリフェニル(ビニル)シラン
98%
別名:
(トリフェニルシリル)エチレン, エテニルトリフェニルシラン, ビニルトリフェニルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3SiCH=CH2
CAS番号:
分子量:
286.44
Beilstein:
913423
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
InChI Key
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362689-BULK:
362689-VAR:
362689-25G:
362689-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)