Merck
362468
Sigma-Aldrich
4-ニトロ桂皮酸アルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
179.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
127-128 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES記法
OC\C=C\c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-6,11H,7H2/b2-1+
InChI Key
LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
詳細
4-Nitrocinnamyl alcohol is a substituted benzyl alcohol. 4-Nitrocinnamyl alcohol is reported to undergo chlorination with tosyl chloride (TsCl) to give 4-nitrocinnamyl chloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
362468-VAR:
362468-1G:
362468-250MG:
362468-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rui Ding et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(7), 5665-5673 (2011-07-05)
Treatment of substituted benzyl alcohols with tosyl chloride resulted in the formation of the corresponding chlorides, not the usual tosylates. A series of experiments demonstrated that it was possible to predict whether chlorination or tosylation would occur for substituted benzyl