Merck
361674
Sigma-Aldrich
5′-O-Trityl-2′-deoxy-β-D-lyxofuranosylthymine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H28N2O5
CAS番号:
分子量:
484.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −39°, c = 0.5 in DMF
mp
246-248 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@@H](O)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C29H28N2O5/c1-20-18-31(28(34)30-27(20)33)26-17-24(32)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26,32H,17,19H2,1H3,(H,30,33,34)/t24-,25-,26-/m1/s1
InChI Key
FZDHVUVGQXVYOP-TWJOJJKGSA-N
関連するカテゴリー
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
361674-250MG:
361674-1G:
361674-BULK:
361674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)