Merck
361666
Sigma-Aldrich
4-(ヘプチルオキシ)安息香酸
98%
別名:
4-n -Heptyloxybenzoic acid, p -(Heptyloxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6OC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
236.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
146 °C (lit.)
転移温度
crystalline phase to isotropic phase 146 °C
nematic phase to smectic phase <92 °C
nematic phase to isotropic phase 98 °C
SMILES記法
CCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-13-9-7-12(8-10-13)14(15)16/h7-10H,2-6,11H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ZRVIYEJYXIDATJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
キラル強誘電体ベンゾア-トを含む液晶合成用の中間体です。医薬用化合物の調製に用いられます
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
361666-10G:
361666-50G:
361666-BULK:
361666-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)
Hyunshun Shin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(7), 2617-2623 (2007-02-14)
The first committed step in lipid A biosynthesis is catalyzed by uridine diphosphate-(3-O-(R-3-hydroxymyristoyl))-N-acetylglucosamine deacetylase (LpxC), a zinc-dependent deacetylase, and inhibitors of LpxC may be useful in the development of antibacterial agents targeting a broad spectrum of Gram-negative bacteria. Here, we