Merck
357847
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-メチルピリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
2-クロロ-6-メチル-3-ピリジンカルボン酸, 2-クロロ-6-メチルニコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
171.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
162-164 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C(O)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-3-5(7(10)11)6(8)9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) is a nicotinic acid derivative.
アプリケーション
2-Chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid (2-Chloro-6-methylnicotinic acid) may be used in the synthesis of 6-methyl-2-thiophenoxynicotinic acid, required for the preparation of europium complex for staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa and HDF cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
357847-5G:
357847-25G:
357847-500G:
357847-1KG:
357847-BULK:
357847-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicotinic acid derivatives. VI. Some transformations of 2-chloro-6-methylnicotinic acid.
P Nantka-Namirski et al.
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 26(5), 545-548 (1974-07-01)
Junhua Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(7), 2294-2299 (2006-02-16)
A europium complex selectively staining the nucleolus of NIH 3T3, HeLa, and HDF cells is reported. This complex possesses not only the advantage of the long lifetime of europium emission (0.3 ms), but also a chromophore that allows excitation at