Merck
357766
Sigma-Aldrich
3-フェノキシフェニルアセトニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
137 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2
InChI Key
DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile has been reported.
アプリケーション
3-Phenoxyphenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
357766-VAR:
357766-BULK:
357766-250MG:4548173139074
357766-1G:4548173139067
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 3-phenoxyphenylacetonitrile.
Popov YV, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 81(8), 1743-1744 (2011)