Merck
356778
Sigma-Aldrich
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99.9%
フォーム
foil
抵抗性
9.71 μΩ-cm
厚さ
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)