アッセイ
≥97.0% (GC)
bp
245 °C (lit.)
mp
59-62 °C (lit.)
60-65 °C
溶解性
methanol: soluble, clear, very faintly brownish-yellow
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35170-BULK:
35170-VAR-F:
35170-50G-F:
35170-10G:
35170-10G-F:
35170-BULK-F:
35170-50G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)