Merck
349917
Sigma-Aldrich
(−)-Chloromethyl menthyl ether
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21ClO
CAS番号:
分子量:
204.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D −177.0°, c = 1 in methylene chloride
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
62 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCCl
InChI
1S/C11H21ClO/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)13-7-12/h8-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-/m1/s1
InChI Key
XOPLTFUYFXWFGB-OUAUKWLOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
349917-1G:
349917-BULK:
349917-10G:
349917-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)