Merck
348996
Sigma-Aldrich
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCONHC6H4CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
267.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
348996-5G:
348996-VAR:
348996-BULK:
348996-1G:
試験成績書(COA)