アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
95 °C/0.11 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
CCCCCCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C11H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11(13)8-9-12/h2-8,10H2,1H3
InChI Key
MBCTWXWDQMXVDF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348953-100G:4548173138763
348953-BULK:
348953-25G:4548173138770
348953-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)