Merck
348244
Sigma-Aldrich
4-Amino-D-phenylalanine hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H·xH2O
CAS番号:
分子量:
180.20 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +37°, c = 2 in H2O
mp
268-270 °C (lit.)
SMILES記法
O.N[C@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
348244-250MG:
348244-BULK:
348244-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)