Merck
348058
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]tetracarbonylmolybdenum(0)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]Mo(CO)4
CAS番号:
分子量:
606.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
97%
mp
185-187 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
348058-5G:
348058-1G:
348058-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)