Merck
346470
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメトキシ)フェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4OH
CAS番号:
分子量:
178.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
69-70 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(OC(F)(F)F)c1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
346470-5G:
346470-BULK:
346470-250MG:
346470-1G:
346470-VAR:
試験成績書(COA)