Merck
346349
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthene-3-carbonitrile 10,10-dioxide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H7NO3S
CAS番号:
分子量:
269.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
280-282 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)C#N
InChI
1S/C14H7NO3S/c15-8-9-5-6-11-13(7-9)19(17,18)12-4-2-1-3-10(12)14(11)16/h1-7H
InChI Key
KFTPXAFBDZWJNK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
346349-100G:4548173138510
346349-25G:4548173138527
346349-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)