Merck
346322
Sigma-Aldrich
2-[2-(Aminomethyl)phenylthio]benzyl alcohol hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2C6H4SC6H4CH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
281.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
190-194 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.NCc1ccccc1Sc2ccccc2CO
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16;/h1-8,16H,9-10,15H2;1H
InChI Key
ZJODQRQMMAIPJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346322-BULK:
346322-VAR:
346322-25G:
346322-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)