Merck
346241
Sigma-Aldrich
Isopropyl formimidate hydrochloride
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC(=NH)OCH(CH3)2·HCl
CAS番号:
分子量:
123.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
mp
108 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.CC(C)OC=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-4(2)6-3-5;/h3-5H,1-2H3;1H
InChI Key
NWCBOWOTHFLANG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Isopropyl formimidate hydrochloride may be used in the synthesis of 5: 6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenziminazole.
その他情報
Contains isopropyl alcohol and ammonium chloride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
346241-VAR:
346241-5G:
346241-25G:
346241-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
609. Chemistry of the vitamin B12 group. Part II. Synthesis of 5: 6-dimethyl-1-a-D-ribofuranosylbenziminazole.
Johnson AW, et al.
Journal of the Chemical Society, 3061-3066 (1953)