Merck
345709
Sigma-Aldrich
Methyl 5-oxooctadecanoate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)12CO(CH2)3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
312.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(20)16-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
BVRPGVKJUHZXTH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Methyl 5-oxooctadecanoate is an ester.
アプリケーション
Methyl 5-oxooctadecanoate may be used in the synthesis of seven-, eight- and nine-membered monocyclic, bicyclic and tricyclic ring systems.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
345709-VAR:
345709-1G:
345709-BULK:
345709-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sequenced reactions with samarium (II) iodide. Sequential intermolecular carbonyl addition/intramolecular nucleophilic acyl substitution for the preparation of seven-, eight-, and nine-membered carbocycles.
Molander GA and Alonso-Alija C.
The Journal of Organic Chemistry, 63(13), 4366-4373 (1998)