Merck
345040
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-フルオロトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)F
CAS番号:
分子量:
189.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Bromo-2-fluorotoluene may be used as starting reagent in the synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine, useful reagent for positron emission tomographic (PET) studies. It may be used in the synthesis of methyl 4-bromo-2-methoxybenzoate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
345040-VAR:
345040-5G:
345040-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Methyl 4-Bromo-2-methoxybenzoate.
Zhao HY and Chen BH.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 39(2), 92-92 (2008)
Synthesis of 4-borono-2-fluorophenylalanine.
Kabalka GW, et al.
Organic Prep. and Proc. Int., 32(3), 290-293 (2000)