Merck
344567
Sigma-Aldrich
2-エトキシアニソール
98%
別名:
1-エトキシ-2-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
152.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccccc1OC
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
344567-VAR:
344567-25G:
344567-100G:
344567-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)