Merck
343749
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,2-dimethyl-3-pentanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC(C2H5)2OH
CAS番号:
分子量:
144.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(O)(CC)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-6-9(10,7-2)8(3,4)5/h10H,6-7H2,1-5H3
InChI Key
CFWIFHZJKFFDFU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
343749-VAR:
343749-1G:
343749-5G:
343749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)