Merck
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenone 1,1-dioxide
98%
別名:
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, HOTDO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O4S
CAS番号:
分子量:
300.33
Beilstein:
544870
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
238-240 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
InChI Key
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
343579-VAR:
343579-BULK:
343579-1G:
343579-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)