Merck
341509
Sigma-Aldrich
安息香酸2-ブロモエチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
アプリケーション
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
341509-10G:
341509-BULK:
341509-VAR:
341509-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)