Merck
341312
Sigma-Aldrich
三フッ化ほう素tert-ブチルメチルエーテル錯体
別名:
トリフルオロ(2-メトキシ-2-メチルプロパン)ホウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3 · BF3
CAS番号:
分子量:
155.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
密度
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FB(F)F.COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O.BF3/c1-5(2,3)6-4;2-1(3)4/h1-4H3;
InChI Key
QWGFHWYHOUAXSE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ジボランの生成に関与する反応剤
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
341312-VAR:
341312-100G:
341312-BULK:
341312-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)