Merck
340979
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-6-イソプロピル-3-メチル安息香酸
99%
別名:
o-カルバクロチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H2[CH(CH3)2](CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
solid
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H14O3/c1-6(2)8-5-4-7(3)10(12)9(8)11(13)14/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
ZHLQYPNVDAMSFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-ヒドロキシ-6-イソプロピル-3-メチル安息香酸は安息香酸の多置換誘導体です。2-ヒドロキシ-6-イソプロピル-3-メチル安息香酸の結晶構造が調べられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340979-VAR:
340979-5G:
340979-1G:
340979-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard Betz et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 5), o1063-o1063 (2011-07-15)
The title compound, C(11)H(14)O(3), is a multiple-substituted derivative of benzoic acid. Intra-cyclic C-C-C angles span a range of 117.16 (19)-122.32 (19)°. Apart from intra-molecular hydrogen bonds between hydroxyl and carboxyl groups, inter-molecular hydrogen bonds are present in the crystal structure, the latter