Merck
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
97%
別名:
3-Chlorophenethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
155.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
InChI Key
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine (3-Chlorophenethylamine) was used in preparation of phenylacetaldehyde by a proton abstraction process.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
340847-25G:
340847-5G:
340847-VAR:
340847-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)