Merck
340413
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine-d3 deuteriochloride
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2NOD·DCl
CAS番号:
分子量:
73.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
mp
156-158 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl[2H].[2H]ON([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2/i;1D2,2D/hD
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-MUONFQNCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
340413-BULK:
340413-5G:4548173137605
340413-1G:4548173137599
340413-VAR:
試験成績書(COA)