Merck
340340
Sigma-Aldrich
Manganese(II) hexafluoroacetylacetonate trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn(C5HF6O2)2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
523.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
反応適合性
core: manganese
mp
173 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Mn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Mn.3H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;;/h2*1,12H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/b2*2-1-;;;;
InChI Key
HCBXOKXXLBXGQE-KZXGFQSYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
340340-1G:
340340-VAR:
340340-BULK:
340340-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)