Merck
340006
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4OCF3
CAS番号:
分子量:
180.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
104-105 °C (lit.)
密度
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
340006-VAR:
340006-1G:
340006-BULK:
試験成績書(COA)