Merck
338478
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCN
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(C#N)=C(\[H])c1ccc(cc1)N(CC)CC
InChI
1S/C13H16N2/c1-3-15(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-14/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
NPWFCIFHEOTMMN-AATRIKPKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
338478-5G:4548173137032
338478-BULK:
338478-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)