Merck
338427
Sigma-Aldrich
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinecarbonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H4F6N2
CAS番号:
分子量:
290.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
98%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(C#N)c2cccc(c2n1)C(F)(F)F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
338427-BULK:
338427-500MG:
338427-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)