Merck
337730
Sigma-Aldrich
Potassium tetrakis(thiocyanato)platinate(II)
別名:
Dipotassium tetrakis(thiocyanato)platinate(2-) , Dipotassium tetrathiocyanatoplatinate(2-)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4K2N4PtS4
CAS番号:
分子量:
505.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
[K+].[K+].N#CS[Pt--](SC#N)(SC#N)SC#N
InChI
1S/4CHNS.2K.Pt/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI Key
HFSDIGGSMJDZEA-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337730-1G:
337730-500MG:
337730-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)