Merck
337234
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dibromoaniline
98%
別名:
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(Br)2NH2
CAS番号:
分子量:
285.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2ClN/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI Key
XEYLQXUJSOJWJV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Chloro-2,6-dibromoaniline is a symmetrical chlorodibromo aniline. 4-Chloro-2,6-dibromoaniline was prepared by bromination of p-chloroaniline.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337234-VAR:
337234-10G:
337234-BULK:
337234-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chattaway FD and Orton KJP.
Chattaway FD and Orton KJP.
Journal of the Chemical Society, 79, 816-822 (1901)