Merck
336939
Sigma-Aldrich
トリアリルホスフィン
95%
別名:
トリ-2-プロペニルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2=CHCH2)3P
CAS番号:
分子量:
154.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
70 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCP(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
InChI Key
GNFABDZKXNKQKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ホスフィン配位子を含むパラジウム触媒によるNegishiクロスカップリング反応に用いる触媒
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
336939-5G:
336939-BULK:
336939-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)