Merck
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
別名:
ヘプタフルオロタンタル酸二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2TaF7
CAS番号:
分子量:
392.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
powder
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
InChI Key
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
アプリケーション
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
336653-100G:
336653-VAR:
336653-BULK:
336653-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)