Merck
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
別名:
Vanadium monocarbide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
VC
CAS番号:
分子量:
62.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
形状
powder
粒径
1.5-2 μm
mp
2810 °C (lit.)
密度
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
InChI Key
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)