Merck
334464
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororuthenate(IV)
別名:
Ruthenium(IV)-ammonium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2RuCl6
CAS番号:
分子量:
349.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Ru/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
334464-VAR:
334464-5G:
334464-1G:
334464-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael W Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 14703-14711 (2020-06-17)
The undeclared release and subsequent detection of ruthenium-106 (106Ru) across Europe from late September to early October of 2017 prompted an international effort to ascertain the circumstances of the event. While dispersion modeling, corroborated by ground deposition measurements, has narrowed