Merck
333123
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2COCl
CAS番号:
分子量:
194.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4825 (lit.)
bp
77-79 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(C(Cl)=O)c1F
InChI
1S/C7H2ClF3O/c8-7(12)5-3(9)1-2-4(10)6(5)11/h1-2H
InChI Key
DMUGJQMADYEWSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333123-BULK:
333123-VAR:
333123-1G:
試験成績書(COA)