Merck
332933
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3-クロロ-2,2-ジメトキシプロパン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2C(OCH3)2CH2Br
CAS番号:
分子量:
217.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CCl)(CBr)OC
InChI
1S/C5H10BrClO2/c1-8-5(3-6,4-7)9-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FWGJNRCQZRSHGJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-Bromo-3-chloro-2,2-dimethoxypropane may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
332933-1G:
332933-VAR:
332933-BULK:
332933-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)