Merck
332666
Sigma-Aldrich
銅(II)メトキシド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
125.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
solid
反応適合性
core: copper
mp
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI Key
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
332666-25G:
332666-BULK:
332666-1G:
332666-VAR:
332666-5G:
試験成績書(COA)