Merck
330264
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzyl chloride
99%
別名:
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
115-118 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1cc(CCl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
CCAWDIFJOBKBSE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,5-Dimethoxybenzyl chloride was used in preparation of benzyl 7-(3,5-dimethoxyphenylacetoxy)octanoate, a precursor of curvularin. It was also used in the preparation of diethyl (3,5-dimethoxybenzyl) phosphonate via Wittig-Horner reaction.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
330264-1G:
330264-5G:
330264-BULK:
330264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guoliang Chen et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 53(12), 1587-1590 (2005-12-06)
Seventeen novel resveratrol derivatives were synthesized. Their anti-inflammatory activities were tested on xylene-induced mouse ear edema. The pharmacological results showed that some compounds have potent anti-inflammatory activities.
Synthesis of (?)-dimethyl curvularin based on the palladium-catalyzed carbonylation of 3, 5-dimethoxybenzyl chloride using a butadiene telomer as a building block.
Takahashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 21(40), 3885-3888 (1980)