Merck
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-フェニルメントール
98%
別名:
(−)-フェンメントール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O
CAS番号:
分子量:
232.36
Beilstein:
3651167
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
密度
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
InChI Key
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
329487-250MG:
329487-1G:
329487-VAR:
329487-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)