Merck
329290
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチル-2-クロロアセトアセトアミド
96%
別名:
2-クロロ-N,N-ジメチルアセトアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCHClCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
163.60
Beilstein:
1761325
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
InChI Key
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide is an active component of Aframomum danielli spice powder.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
329290-50ML:4548173331515
329290-250ML:4548173331508
329290-BULK:
329290-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preservation of Some Physico-Chemical Properties of Soymilk-Based Juice with Aframomum Danielli Spice Powder.
Dauda AO and Adegoke GO.
American Journal of Food Science and Technology, 2(4), 116-121 (2014)