Merck
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
別名:
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO6S
CAS番号:
分子量:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
327999-BULK:
327999-250MG:
327999-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)