Merck
327964
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-1,2,3-ベンゾトリアジン-4(3H)-オン
98%
別名:
3,4-ジヒドロ-3-ヒドロキシ-4-オキソ-1,2,3-ベンゾトリアジン, DHBT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O2
CAS番号:
分子量:
163.13
Beilstein:
609382
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
188-189 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-9-10(7)12/h1-4,12H
InChI Key
HJBLUNHMOKFZQX-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)