Merck
326100
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金(IV)酸アンモニウム
別名:
塩化第二白金アンモニウム, 白金(IV)-塩化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2PtCl6
CAS番号:
分子量:
443.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
密度
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Cu(OAc)2およびH2Sと反応して、反磁性材料および半導体に用途があるCu2PtIIPt3IVS8を生成します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)