Merck
325791
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Lu2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
638.12 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
SMILES記法
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Lu.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
BVHRLVMTECHAMB-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325791-BULK:
325791-5G:
325791-1G:
325791-VAR:
試験成績書(COA)