Merck
324973
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2′-deoxycytidine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N3O4
CAS番号:
分子量:
241.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH
mp
217-219 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N=C1N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)