Merck
324957
Sigma-Aldrich
Tetramethyl 1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16O8
CAS番号:
分子量:
288.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
SMILES記法
COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3